513253
N-Methoxy-N-methylacetamide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
152 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CON(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(6)5(2)7-3/h1-3H3
Clé InChI
OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup