Principaux documents
50032
Sigma-Aldrich
L-(−)-Glyceric acid hemicalcium salt monohydrate
≥97.0% (KT)
Synonyme(s) :
(S)-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt monohydrate, L-Glyceric acid calcium salt dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.25
Numéro Beilstein :
6119063
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (KT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
Couleur
white
Pf
134 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
Clé InChI
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable