Key Documents
495859
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 cyanide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Benzene-d5-acetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Point d'ébullition
233-234 °C (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup