Principaux documents
493198
Sigma-Aldrich
Pentadecane-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated pentadecane
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)13CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
270 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+32
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Clé InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UBTWNIDWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132.00 °C - closed cup
Jordan Lopez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11444-11453 (2019-10-09)
Innovative approaches to develop flavors with high sensory appeal are critical in encouraging increased consumer preference and adoption of low sodium foods. Gas chromatography-olfactometry, coupled with stable isotope dilution assays and sensory experiments, led to the identification of the odorants