489603
Hexadecane-d34
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+34
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-BMDGSOBCSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup