Principaux documents
492574
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH313COCH2CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup