589586
Propionic acid-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propanoic acid-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
141 °C (lit.)
Pf
-24--23 °C (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup