490164
L-Valine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-TXZHAAMZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable