Principaux documents
489182
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
D-Glucitol-1-13C, 13C Labeled D-sorbitol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
Pf
98-100 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1/t3-,4+,5+,6+/m0
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-AVUGZHLXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable