489077
DL-Nicotine-(methyl-d3)
99 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.5265 (lit.)
Point d'ébullition
247 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
Clé InChI
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable