Principaux documents
488976
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
99 atom % D
Synonyme(s) :
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D3H9N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
(viscous liquid or solid)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless to yellow
pb
250 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
Clé InChI
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable