488216
3,4-Dihydroxy-1-butene
≥99%
Synonyme(s) :
3-Butene-1,2-diol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
195 °C/733 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2
Clé InChI
ITMIAZBRRZANGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a reactant to synthesize cyclic organic carbonates by continuous flow procedure.
- To prepare substituted oxazolidinone ligands used to target medicinally relevant RNAs.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable