Documents
488178
Sigma-Aldrich
3,4-Diacetoxy-1-butene
98%
Synonyme(s) :
3-Butene-1,2-diol diacetate, DAcB
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2CH(O2CCH3)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
MWWXARALRVYLAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-Diacetoxy-1-butene (3,4-DAB) is a diacetoxybutene derivative. 1,3-butadiene undergoes oxidative acetoxylation in the presence of palladium-based IMCs (intermetallic compounds) to form 3,4-DAB as one of the product.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nano-size particles of palladium intermetallic compounds as catalysts for oxidative acetoxylation.
Komatsu T, et al.
Applied Catalysis A: General, 251(2), 315-326 (2003)