482994
[5,6]-Fullerene-C70
98%
Synonyme(s) :
Buckminsterfullerene C70, Fullerene-C70
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>280 °C (lit.)
Solubilité
benzene: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
toluene: soluble
Énergie orbitale
HOMO 6.2 eV
LUMO 4.6 eV
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
C1CC2C3CCC4C5C3C6C2C7C1CC8CC9CC%10CC%11C%12CC%13CC4C%13%14C%12C%15C%11C%16C%10C9C%17C8C7C%18C%17C%16C%15C(C6%18)C5%14
InChI
1S/C70/c1-2-22-5-6-24-13-14-26-11-9-23-4-3(21(1)51-52(22)54(24)55(26)53(23)51)33-31(1)61-35-7-8-27-15-16-29-19-20-30-18-17-28-12-10(25(7)56-57(27)59(29)60(30)58(28)56)37(35)63(33)65-36(4)40(9)67(44(17)42(12)65)69-46(11)47(14)70(50(20)49(18)69)68-43(13)39(6)66(45(16)48(19)68)64-34(5)32(2)62(61)38(8)41(15)64
Clé InChI
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.