481882
Cadmium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cadmium monosulfate, Cadmium sulfate (Cd(SO4 ))
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤100 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Bone,Kidney,Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.