Key Documents
476307
Sigma-Aldrich
3,4′-Oxydianiline
97%
Synonyme(s) :
3,4′-DAPE, 3,4′-Diaminodiphenyl ether, 3,4′-Oxydiphenylamine, 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3-(4-Aminophenoxy)benzenamine
About This Item
Formule linéaire :
O(C6H4NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
207 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
ZBMISJGHVWNWTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable