Principaux documents
460524
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.60
Beilstein:
4657170
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Activité optique
[α]23/D −14°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate is a chiral intermediate generally used to prepare atorvastatin, a cholesterol-lowering drug.
Application
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate can be used as a starting material in the synthesis of 4-amino-3-hydroxybutyric acid, a compound of pharmacological importance.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient Asymmetric Synthesis of Ethyl (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate Using Alcohol Dehydrogenase Sm ADH31 with High Tolerance of Substrate and Product in a Monophasic Aqueous System
Yang Z, et al.
Organic Process Research & Development, 24(6), 1068?1076-1068?1076 (2020)
Cloning, expression and characterization of a highly active alcohol dehydrogenase for production of ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Zhu Y-H, et al.
Indian Journal of Microbiology, 59(2), 225-233 (2019)
Short synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-hydroxybutyric acid (GABOB).
Tiecco M, et al.
Synthesis, 2005(04), 579-582 (2005)