Principaux documents
459003
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~575
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~575
Composition
ethylene oxide, 20 wt. %
Indice d'hydroxyle
85 mg KOH/g
Température de transition
Tm 101 °C (DSC)
Solubilité
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
Chaîne SMILES 
C=C.OCCO
Application
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Nonionic surfactant.
Caractéristiques et avantages
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable