Principaux documents
458821
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-3-carbonyl chloride
98%
Synonyme(s) :
2-Chloronicotinoyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
39-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
Clé InChI
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and biological evaluation of new benzothiazoles as antimicrobial agents.
Al-Talib M, et al.
Arabian Journal of Chemistry (2011)
Chemistry of heterocyclic compounds. 54. Nicotinic acid crown ethers. Synthesis of macrocyclic lactones from 2-chloronicotinic acid and polyethylene glycols. Template effect on the cyclization.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(4), 626-628 (1980)
Yu-Peng Hua et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o373-o373 (2009-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(6)H(5)ClN(2)O, the dihedral angle between the pyridine ring and the carboxamine group is 63.88 (8)°. Inter-molecular N-H⋯N and N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into a two-dimensional network.