Principaux documents
441759
Sigma-Aldrich
3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClSO2C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
128-130 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid is a sulfonyl halide. It participates in the synthesis of novel anthranilic acid class of PPARδ (Peroxisome proliferator-activated receptor δ) partial agonists.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Barry G Shearer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(18), 5018-5022 (2008-08-30)
Anthranilic acid GW9371 was identified as a novel class of PPARdelta partial agonist through high-throughput screening. The design and synthesis of SAR analogues is described. GSK1115 and GSK7227 show potent partial agonism of the PPARdelta target genes CPT1a and PDK4