Principaux documents
440965
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-phenylene ether-ether-sulfone)
pellets
Synonyme(s) :
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone-p -hydroquinone copolymer, SRU, Dichlorodiphenyl sulfone-hydroquinone copolymer, SRU
About This Item
Formule linéaire :
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
pellets
Température de transition
Tg 192 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C12H10O4S.C6H6O2/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,13-14H;1-4,7-8H
Clé InChI
AEAZYDFBOSHKHS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable