181781
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
powder
Synonyme(s) :
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-dimethylphenylene oxide)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de transition
Tg 211 °C
Tm 268 °C
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable