439991
3-Cyanophenyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
51-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
Clé InChI
NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran
- 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3