434264
Polyethylene
Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 125 μm avg. part. size
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
(Ultra-high molecular weight)
Taille moy. des particules
125 μm
Pf
146 °C
Température de transition
Tm (DSC) 146 °C (at peak)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable