Principaux documents
GF34416851
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), powder, mean particle size 150micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
ET306010
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 344-168-51
Poids
100 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3