428566
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
97%
Synonyme(s) :
DMBQ
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
253-257 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
COC1=CC(=O)C=C(OC)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable