419443
2-Amino-5-methylbenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
5-Methylanthranilic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable