367982
2-Amino-5-fluorobenzoic acid
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
5-Fluoroanthranilic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Amino-5-fluorobenzoic acid, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
181-183 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable