Principaux documents
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-(tetrahydropyranyloxy)propane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.11
Beilstein:
106236
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
Clé InChI
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.
Application
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 4339-4339 (1994)