262579
2-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
98%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-2H-pyran-2-methyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−59-−58 °C (lit.)
Densité
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES
BrCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
MHNWCBOXPOLLIB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter