412945
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +12°, c = 2 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
NC[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
Clé InChI
YNOGYQAEJGADFJ-YFKPBYRVSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup