Key Documents
737038
Sigma-Aldrich
3-Aminotetrahydrofuran
95%
Synonyme(s) :
Tetrahydrofuran-3-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458
Densité
1.012 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
Clé InChI
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F
Point d'éclair (°C)
48.9 °C