403482
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
98%
Synonyme(s) :
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
105-110 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2Si/c1-9(2,3)5-4-6(7)8/h1-3H3,(H,7,8)
Clé InChI
IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter