Principaux documents
401684
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetylacetonate
technical grade
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione lead(II) derivative
About This Item
Formule linéaire :
Pb(C5H7O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: lead
reagent type: catalyst
Pf
141-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clé InChI
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges