387738
4-Hydroxyphenylacetamide
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
176-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Clé InChI
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable