H20806
4-Hydroxybenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
NSC 227926
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
114-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
Clé InChI
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- HBA-incorporated copolyoxalate (HPOX) nanoparticles as potential drug delivery system.
- Poly(4-hydroxybenzyl alcohol) by enzyme catalyzed reaction.
- 4-Hydroxybenzyl imidazole derivatives.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable