Key Documents
377937
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylacetonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
180 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Carbon-carbon bond cleavage and esterification of phenylacetonitrile and its derivatives affording the corresponding benzoic esters.
Wang Z, et al.
J. Chem. Res. (M), 2007(6), 323-324 (2007)