Key Documents
151572
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
4-Nitrobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro Beilstein :
388442
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
113-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenylacetonitrile was used in the preparation of cyanostilbene.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)