376078
(Isopropenyloxy)trimethylsilane
≥85%
Synonyme(s) :
2-(Trimethylsiloxy)propene, Acetone enol trimethylsilyl ether, IPOTMS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥85%
Forme
liquid
Impuretés
10-15% hexamethyldisiloxane
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Densité
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clé InChI
UAIFZYSPVVBOPN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup