283126
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
Synonyme(s) :
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
45 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup