Principaux documents
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H31NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
Pf
121-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
Clé InChI
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable