366668
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
96%
Synonyme(s) :
[(Methylthio)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(CSC)OCC
InChI
1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,6-11-3)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RAABCCZMKIIGJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of (+)-minfiensine via organocatalytic Diels-Alder/amine cyclization and 6-exo-dig radical cyclization
- Preparation of fused nitrogen, sulfur, and phosphorus containing-heterocycles and relevant difurylpyridazine phosphonates with antimicrobial activity
- Preparation of phosphorus and sulfur stereoisomers of Et menthyl [(methylsulfinyl)methyl]phosphonate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter