358819
Dimethyl trimethylsilyl phosphite
95%
Synonyme(s) :
Trimethylsilyl dimethyl phosphite
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
pb
36-37 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COP(OC)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15O3PSi/c1-6-9(7-2)8-10(3,4)5/h1-5H3
Clé InChI
HWMXPTIFAGBDIK-UHFFFAOYSA-N
Application
- protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, used in Fmoc/solid-phase peptide synthesis
- phosphoenolpyruvate (PEP) via trimethylsilylation, bromination and Perkow reaction
- sialyl phosphonate
- sulfonamide phosphonates
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter