346179
Triethylphosphine solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.869 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
- Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
- Silaboration of enynes
- Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
- Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
- Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter