Principaux documents
244902
Sigma-Aldrich
Methyldiphenylphosphine
99%
Synonyme(s) :
Diphenylphosphinomethane, Diphenyl-methylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.22
Beilstein:
743075
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.625 (lit.)
pb
120-122 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13P/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup