341045
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
99%
Synonyme(s) :
2-Butanone ethylene ketal, 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
116-117 °C (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup