Principaux documents
440353
Sigma-Aldrich
2-Vinyl-1,3-dioxolane
98%
Synonyme(s) :
Acrolein ethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4300 (lit.)
pb
115-116 °C (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
Clé InChI
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1