330590
4-Nitrophthalonitrile
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
142-144 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Clé InChI
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable