32784
4,4′-Ethylenedianiline
technical, ≥95% (NT)
Synonyme(s) :
α,α′-Bi-p-toluidine, 4,4′-Diaminobibenzyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥95% (NT)
Forme
solid
Pf
133-137 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
Clé InChI
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable