Documents
326364
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
Synonyme(s) :
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)niobium
About This Item
Formule linéaire :
NbCl4(CO4H8)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.93
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pf
93 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges